Learn More
Memmert™ Raccord d’entrée
Matériau : Silicone ; À utiliser avec : IPP30
Marque: Memmert™ IPP30F0
125.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Diamètre libre de 23 mm
- Pour l’introduction de raccords sur le côté
- Peut être fermé par rabat
- Positionne le centre/centre gauche ou le haut central
Spécification
IPP30 | |
Silicone | |
Port d’entrée | |
23 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu