Learn More
3M™ Orejeras PELTOR™, amarillo
Los orejeras 3M™ PELTOR™ son nuestros innovadores protectores auditivos con un diseño moderno y compacto.
44.90€
Especificaciones
Color | Negro, amarillo |
---|---|
ANSI S3.1974 | Sí |
CSA Z94.2 | Clase A |
Color del cojín | Negro |
Pares por paquete | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Modelo | Dieléctrico/a/s | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Dieléctrico/a/s | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13489918
|
3M™
7000103989 |
X2A, Sobre la cabeza | Sí |
44.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Reducen los niveles de ruido
- La codificación por colores facilita la identificación del nivel de protección que se lleva
- Las copas compactas ofrecen una compatibilidad mejorada con otros equipos de seguridad
- Las almohadillas suaves anchas ayudan a los trabajadores a mantenerse cómodos
- Diseñados para optimizar la distribución y el equilibrio del peso para ofrecer una comodidad excepcional
- Las copas de plástico ABS son rígidas, de alta resistencia y resistentes a impactos
- El revestimiento exterior suave de poliuretano termoplástico (TPU) de la copa protege de la abrasión y los golpes
Compliance
Las orejeras 3M™ se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
Especificaciones
Negro, amarillo | |
Clase A | |
1 unidad | |
Serie X2 |
Sí | |
Negro | |
24 dB |