Learn More
Pen-Strep (10 000 IU/ml, 10 mg/ml), MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 ml
Descripción
- Los antibióticos penicilina y estreptomicina se usan para impedir la contaminación bacteriana de los cultivos celulares debido a su eficaz acción combinada contra bacterias grampositivas y gramnegativas.
- Esta solución contiene 10.000 unidades/ml de penicilina y 10.000 μg/ml de estreptomicina.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Penicillin-Streptomycin |
Tipo | Penicillin/Streptomycin |
Cantidad | 100 mL |
Sinónimo | 200X Pen-Strep |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.