Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Penasa liofilizada en vial Oxoid
Marca: Thermo Scientific™ Oxoid™ SR0129B
237.48 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Bacillus cereus 569/H9 lactamasa (E.C. 5.2.6) presentado como polvo liofilizado que contiene sales tampón. Cada vial contiene 3.300 lU de actividad (1 unidad de actividad enzimática hidroliza 1,0 μmol de ácido bencilpenicilloico por minuto pH 7,0 y a 25 °C).Se utiliza para la inactivación de antibióticos beta-lacram susceptibles en preparaciones, muestras de sangre o tejidos.