Learn More
Pentaeritritol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509858 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
CAS: 115-77-5 | C5H12O4 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-77-5
Fórmula molecular C5H12O4
Peso molecular (g/mol) 136.15
Clave InChI WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentaerythritol, pentek, 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-diol, tetramethylolmethane, monopentaerythritol, auxinutril, maxinutril, monopentek, pentaerythrite, penetek
PubChem CID 8285
Nombre IUPAC 2,2-bis(hidroximetil)propan-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentaerythritol
Punto de fusión 257.0°C to 264.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 276.0°C (30.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 240°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C(CH2OH)4
Cantidad 250 g
Beilstein 01,528
Índice Merck 15,7221
Información de solubilidad Solubility in water: 1 g/18 mL water (15°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and formamide, insoluble in benzene, carbon tetrachloride, ether,, acetone and petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Pentaerythritol