Learn More
Pentane, ≥99% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
CAS | 109-66-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H12 |
Peso molecular (g/mol) | 72.15 |
Número MDL | MFCD00009498 |
Clave InChI | OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish |
PubChem CID | 8003 |
ChEBI | CHEBI:37830 |
Nombre IUPAC | pentano |
SMILES | CCCCC |
109-66-0 | |
72.15 | |
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N | |
8003 | |
pentano |
C5H12 | |
MFCD00009498 | |
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish | |
CHEBI:37830 | |
CCCCC |
Especificaciones
Pentane | |
0.626g/mL at 25°C | |
−49°C (−56.2°F) | |
C5H12 | |
MFCD00009498 | |
969132 | |
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N | |
pentano | |
8003 | |
72.15g/mol |
109-66-0 | |
0.083 | |
500°F | |
CH3(CH2)3CH3 | |
UN1265 | |
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish | |
CCCCC | |
72.15 | |
CHEBI:37830 | |
≥99% (GC) |
Seguridad y manipulación
P210-P261-P273-P301 + P310-P331
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-692-4
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Pentane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.