Learn More
Perchloric Acid, 60%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15643270 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500mL.
1 l
Envase:
Frasco de vidrio
ACS Reagent, 60%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7601-90-3
Fórmula molecular ClHO4
Peso molecular (g/mol) 100.45
Número MDL MFCD00011325
Clave InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nombre IUPAC ácido perclórico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perchloric Acid
Punto de fusión -18°C
Punto de ebullición 203°C
Densidad 1.535g/mL at 25°C
Envase Frasco de vidrio
Residuo después del encendido ≤0.003%
Presión de vapor 7mmHg (25°C)
Temperatura de inflamación 113°C (235.4°F)
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal HClO4
Número UN UN1873
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.46g/mol
Porcentaje de pureza 60%
Grado Reactivo ACS