Learn More
Ácido perclórico, ACS, 48-50 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441997
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500mL.
2,5 l
Nivel máximo de impurezas: Color (APHA) 10, Residuos después del encendido 0,003 %, silicato y fosfato como SiO2 5 ppm, Cl 0,001 %, compuestos de nitrógeno (como N) 0,001 %, SO4 0,001 %, metales pesados (como Pb) 1 ppm, Fe 1 ppm
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
CAS 7601-90-3
Fórmula molecular ClHO4
Peso molecular (g/mol) 100.45
Número MDL MFCD00011325
Clave InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nombre IUPAC ácido perclórico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perchloric acid
Punto de fusión °C to 112°C
Densidad 1.41 g/cm3 at 20°C
Presión de vapor 29mm Hg at 20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 48-50%
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido
Número UN UN1802
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.46
Grado ACS