Learn More
Ácido perclórico, grado ACS, 60-62 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3208563
100 mL, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500mL.
2 L
Tamaño de la unidad:
100 ml
2 litros
500 ml
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7601-90-3
Fórmula molecular ClHO4
Peso molecular (g/mol) 100.45
Número MDL MFCD00011325
Clave InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nombre IUPAC ácido perclórico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perchloric Acid
Punto de fusión °C to 12°C
Punto de ebullición 203°C
Densidad 1.54
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.46
Grado Reactivo ACS
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido perclórico, grado ACS, 60-62 %, Thermo Scientific Chemicals >