Learn More
Ácido perclórico, solución en agua al 70 % aprox., para análisis, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7601-90-3 | ClHO4 | 100.45 g/mol
44.92€ - 221.10€
CAS | 7601-90-3, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | ClHO4 |
Peso molecular (g/mol) | 100.45 |
Número MDL | MFCD00011325 |
Clave InChI | VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4 |
PubChem CID | 24247 |
ChEBI | CHEBI:29221 |
Nombre IUPAC | ácido perclórico |
SMILES | O[Cl](=O)(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10117900
|
Thermo Scientific Acros
424032500 |
250 g | Frasco de vidrio |
44.92€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10279510
|
Thermo Scientific Acros
424030010 |
1kg | Frasco de vidrio |
112.56€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10134863
|
Thermo Scientific Acros
424030025 |
2,5 kg | Frasco de vidrio |
221.10€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidaciónIdentificadores de productos químicos
7601-90-3, 7732-18-5 | |
100.45 | |
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N | |
24247 | |
ácido perclórico |
ClHO4 | |
MFCD00011325 | |
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4 | |
CHEBI:29221 | |
O[Cl](=O)(=O)=O |
Especificaciones
Perchloric acid | |
7601-90-3, 7732-18-5 | |
203.0 °C | |
1 ppm máx. | |
1.66 | |
ClHO4 | |
HClO4 | |
MFCD00011325 | |
15, 7267 | |
Solubilidad en agua: soluble. | |
O[Cl](=O)(=O)=O | |
100.45 | |
CHEBI:29221 | |
69.0 to 72.0% |
ca. 70% Solution in Water | |
- 18.0 °C | |
1.6600 g/ml | |
0.003 % máx. | |
113 °C | |
3.5 mPa.s (20 °C) | |
Solución | |
01,796; 02,309; 03,220; 06,453; 09,279; 11,402 | |
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4 | |
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N | |
ácido perclórico | |
24247 | |
100.46 | |
Reactivo ACS |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Puede provocar un incendio o una explosión; oxidante fuerte.
Declaración de GHS P:
En CASO DE INGESTA: Enjuagarse la boca. NO inducir el vómito.
Llevar protección para los ojos/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. - No fumar.
ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada se ha diseñado solo como una guía para la manipulación y el uso seguros. No debe considerarse ni una garantía ni una especificación de calidad.
Peligro
- Perchloric acid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Líquido comburente Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.