Learn More
Ácido perclórico, grado ambiental, 67-71 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15401507
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
2.5 L
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7601-90-3
Fórmula molecular ClHO4
Peso molecular (g/mol) 100.45
Número MDL MFCD00011325
Clave InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nombre IUPAC ácido perclórico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perchloric acid
Color Incolora
Punto de fusión -12°C
Punto de ebullición 203°C
Densidad 1.67 g/mL
Olor Odorless
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Cantidad 2.5 L
Forma física Destilación de cuarzo líquido, subebullición única
Número UN UN1873
Índice Merck 14,7153
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.46
Porcentaje de pureza 65 to 71%
Grado Medioambiente