Learn More
Solución de ácido perclórico 0,1 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073157 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
ClHO4, número CAS: 7601-90-3, unii-v561v90bg2, ueberchlorsaeure, perchlorsaeure, ácido perclórico, hclo4, ácido hiperclórico, ácido perclórico por masa prohibida, ácido perclórico, reactivo acs, ácido perclórico, 1 l, CHEBI:29221, incoloro, VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N, 11325, 100,454
ClHO4, número CAS: 7601-90-3, unii-v561v90bg2, ueberchlorsaeure, perchlorsaeure, ácido perclórico, hclo4, ácido hiperclórico, ácido perclórico por masa prohibida, ácido perclórico, reactivo acs, ácido perclórico, 1 l, CHEBI:29221, incoloro, VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N, 11325, 100,454
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7601-90-3
Fórmula molecular ClHO4
Peso molecular (g/mol) 100.45
Número MDL MFCD00011325
Clave InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ácido perclórico, ácido perclórico por masa prohibida, ácido perclórico, reactivo acs, ácido hiperclórico, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nombre IUPAC ácido perclórico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
pH 0.1
Color Incolora
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Perchloric acid, 0.1 M solution in acetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.