Learn More
Ácido perclórico, TraceSELECT™, del 67 al 72 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15657050 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500mL.
1 l
Envase:
Frasco de vidrio
TraceSELECT™, para el análisis de trazas, 65-71 %
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
  • Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en el nivel ppb de trazas (μg/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7601-90-3
Fórmula molecular ClHO4
Peso molecular (g/mol) 100.45
Número MDL MFCD00011325
Clave InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nombre IUPAC ácido perclórico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perchloric acid
pH >1
Color Incolora
Punto de fusión de -18 °C
Punto de ebullición de 203 °C
Densidad 1,66 g/cm3 a 20 °C
Olor Inodoro
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 l
Fórmula lineal HClO4
Forma física Líquido
Número UN UN1873
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.46g/mol
Porcentaje de pureza 67 to 72%
Grado TraceSELECT™