Learn More
Cytiva Medios de centifugación Percoll™ PLUS
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
Descripción
- Los gradientes se pueden preformar o generar espontáneamente mediante centrifugación a velocidades moderadas en un rotor de cabeza angular
- La baja viscosidad de los medios permite que los aislamientos celulares en gradientes preformados se completen en solo unos minutos utilizando fuerzas centrífugas bajas (de 200 a 1000 xg).
- Los gradientes isosmóticos cubren un rango de densidades de hasta 1,3 g/ml
- No tóxico, casi químicamente inerte y no se adhiere a las membranas
- Se puede ajustar a la fuerza iónica fisiológica y al pH y puede tamponarse en un intervalo de pH de 5,5 a 10,0 sin cambios en las propiedades
- Recubierto con sílice sólido con silano covalentemente ligado; tamaño de gránulo de 15 a 30 nm de diámetro
- Niveles bajos de endotoxinas (máx. 2 EU/ml); adecuado para la separación celular en aplicaciones de investigación clínica
Solo para su uso en investigación in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
Cantidad | 250 ml |
Contenido y almacenamiento | 4–30 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento celular |
Viscosidad | 15cP |
Nivel de endotoxinas | 2 UE/ml |
Osmolalidad | < 30 mOsm/kg |
Color | Incoloro a amarillento |
pH | Desde 8,9 hasta 9,9 |
Tipo de producto | Medios de centrifugación |
dimDensity | 1,135 g/ml |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Indicaciones de peligro
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- UNKNOWN ACUTE-1.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 1.5% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.