Learn More
Solución de peróxido de hidrógeno, PERDROGEN™ 30 % H2O2 H2O2 (w/w) puriss. P. a., reac. ISO, React. farmacopea eur., Honeywell Fluka™
Código de producto. 15603490 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
500 ml
paquete de 6
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
PERDROGEN™ 30 % H2O2 H2O2 (w/w) puriss. P. a., reac. ISO, React. farmacopea farmacopea
Los disolventes ACS Honeywell para uso general en laboratorio son:
  • una solución económica para aplicaciones como la HPLC a escala preparativa, las tareas de limpieza y la síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-84-1
Fórmula molecular H2O2
Peso molecular (g/mol) 34.014
Número MDL MFCD00011333
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
SMILES OO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen Peroxide Solution
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Número UN 2014
Beilstein 3587191
Concentración 30% (w/w)
Formula Weight (peso de la fórmula) 34.01g/mol
Grado Puriss. P.a.
Presión de vapor 23.3mmHg (30°C)
Cantidad 5 L
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • PERDROGEN 30% H2O2 (w/w)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrogen peroxide solution