Learn More
Perfluoro-compuesto FC-40(TM), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10081150 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51142-49-5
Fórmula molecular C21F48N2
Peso molecular (g/mol) 1192.168
Número MDL MFCD01632188
Clave InChI QDOIZVITZUBGOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fluorinert fc-40, perfluoro-compound fc-40, bis nonafluorobutyl trifluoromethyl amine; perfluorotributylamine, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-n,n-bis 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl butan-1-amine,1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-n-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl-n-trifluoromethyl butan-1-amine, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-n,n-bis 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl butan-1-amine; 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-n-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl-n-trifluoromethyl butan-1-amine, bis 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl trifluoromethyl amine; perfluorotributylamine
PubChem CID 2723673
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutil)butan-1-amina;1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutil)-N-(trifluorometil)butan-1-amina
SMILES C(C(C(F)(F)F)(F)F)(C(N(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F.C(C(C(F)(F)F)(F)F)(C(N(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro-compound FC-40™
Color Incolora
Densidad 1.8700g/mL
Punto de ebullición 158°C to 173°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Viscosidad 1.6-2.8cSt (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 650
Forma física Líquido
Nombre del producto
  • Perfluoro-compound FC-40]TS
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.