Learn More
Perfluoro (decahidronaftaleno), cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024092
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Perfluoro(decahydronaphthalene) is used to dissolve gases. Due to its gas carrying capacity, it is utilized to increase oxygen delivery during cell culture. It acts as an ingredient in fluosol which is an artificial blood product. It is also used to dissolve Teflon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El perfluoro (decahidronaftaleno) se utiliza para disolver gases. Debido a su capacidad de transporte de gas, se utiliza para aumentar el suministro de oxígeno durante el cultivo celular. Actúa como ingrediente en fluosol, un producto sanguíneo artificial. También se utiliza para disolver Teflon.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 306-94-5
Fórmula molecular C10F18
Peso molecular (g/mol) 462.081
Número MDL MFCD00010626
Clave InChI UWEYRJFJVCLAGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluorodecalin, perflunafene, octadecafluorodecahydronaphthalene, cis-perfluorodecalin, trans-perfluorodecalin, perfluorodecahydronaphthalene, naphthalene, octadecafluorodecahydro, f-dc, pp 5, perflunafenum latin
PubChem CID 9386
ChEBI CHEBI:38848
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-octadecafluoronaftaleno
SMILES C12(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C2(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro(decahydronaphthalene)
Nombre de nota cis + trans
Punto de fusión -10°C to -7°C
Densidad 1.94
Punto de ebullición 141°C to 142°C
Índice de refracción 1.3145
Cantidad 25 g
Beilstein 2067113
Índice Merck 14,4183
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.1
Porcentaje de pureza 95%