Learn More
Acrilato de (perfluorociclohexil)metilo, 96 %, estabilizado con 100 ppm 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate is used in pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate |
Nombre de nota | Stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol |
Color | Incolora |
Cantidad | 5 g |
Sensibilidad | Air sensitive |
Información de solubilidad | Sparingly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 366.13 |
Porcentaje de pureza | 96% |
Forma física | Líquido |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Acrilato de (perfluorociclohexil)metilo, 96 %, estabilizado con 100 ppm 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido