Learn More
Ácido periódico, solución acuosa p/p al 34 %., Thermo Scientific Chemicals
51.05€ - 580.00€
CAS | 10450-60-9 |
---|---|
Fórmula molecular | H5IO6 |
Peso molecular (g/mol) | 227.94 |
Número MDL | MFCD00011344 |
Clave InChI | TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst |
PubChem CID | 25289 |
ChEBI | CHEBI:29150 |
Nombre IUPAC | pentahidroxi(oxo)-$l^{7}-yodano |
SMILES | O[I](O)(O)(O)(O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11479596
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20172.22 |
100 g |
51.05€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11489596
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20172.36 |
500g |
172.86€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11499596
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20172.0E |
2500 g | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
10450-60-9 | |
227.94 | |
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N | |
25289 | |
pentahidroxi(oxo)-$l^{7}-yodano |
H5IO6 | |
MFCD00011344 | |
orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst | |
CHEBI:29150 | |
O[I](O)(O)(O)(O)=O |
Especificaciones
Periodic acid | |
Sol. ac. al 34% | |
MFCD00011344 | |
14,7171 | |
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N | |
pentahidroxi(oxo)-$l^{7}-yodano | |
25289 | |
227.94 |
10450-60-9 | |
H5IO6 | |
UN3098 | |
orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst | |
O[I](O)(O)(O)(O)=O | |
227.94 | |
CHEBI:29150 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H272-H314
Puede intensificar el fuego; oxidante.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
GHS P Statement
P221-P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Peligro
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:5,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:LÍQUIDO OXIDANTE, CORROSIVO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : TSCA