Learn More
Periodic Acid, puriss p.a, ACS, ≥99.0% (RT), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15647060 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
puriss. p.a., ACS reagent, for oxidimetric titration, crystallized,≥99.0% (RT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10450-60-9
Fórmula molecular H5IO6
Peso molecular (g/mol) 227.94
Número MDL MFCD00011344
Clave InChI TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Periodic acid
Color Blanco
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Forma física Sólido
Número UN UN3085
Información de solubilidad Soluble en agua
Nombre IUPAC pentahidroxi(oxo)-$l^{7}-yodano
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.94g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (RT)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Periodic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Orthoperiodic acid