Learn More
Thermo Scientific Chemicals Peroxidasa, rábano picante
Se utiliza en la oxidación de luminol a 3-aminoftalato. Se utiliza a menudo en conjugados para determinar la presencia de un objetivo molecular, especialmente en la detección de proteínas específicas en una inmunotransferencia (Western Blot) después de la conjugación con el anticuerpo.
110.55€ - 693.45€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15402879
|
Thermo Scientific Chemicals
J60026.MC |
100 mg |
110.55€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15492869
|
Thermo Scientific Chemicals
J60026.03 |
1 g |
693.45€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Peroxidase, horseradish is used in the oxidation of luminol to 3-aminophthalate. It is often used in conjugates to determine the presence of a molecular target, especially in the detection of specific protein in a western blot after conjugation with antibody. Further, it is highly reactive toward human tumor cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Liofilizado |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 232-668-6
Recommended Storage : Almacenar a -20°C