Learn More
Masterflex™ Tubos de silicona curada con peróxido
Utilice estos tubos para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, aeroespaciales, de alimentación y bebidas, y de laboratorio general. Los tubos de silicona curada con peróxido Cole-Parmer™ presentan una excelente resistencia al calor y baja compresión.
Marca:  Masterflex™ 06411-79
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13064857
  • 423.00€ / 25 pies
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Descripción
Utilice estos tubos para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, aeroespaciales, de alimentación y bebidas, y de laboratorio general. Los tubos de silicona curada con peróxido Cole-ParmerTM presentan una excelente resistencia al calor y baja compresión.
  • El elastómero cumple con la FDA (21 CFR 177.2600) y con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
  • Fabricados conforme a GMP
  • Inodoro, no tóxico y translúcido
  • Escala de temperatura: De - 51 a 238 ° C
  • Esterilización: Autoclave o irradiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
Conformidad con la FDA, USP, GMP
0,37 in
Silicona
0,12 in
Para la industria farmacéutica, biotecnología, alimentos y bebidas, aeroespacial y aplicaciones generales de laboratorio
Estériles
460,4 °F
Tubos de conducción
9.6 mm
0,62 in, 16mm
3.2mm
-51 °C
Translúcido
238 °C