Learn More
Wheaton™ Mano de mortero
172.00€ - 574.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Diámetro exterior (métrico) | 6,35mm |
Material | Eje de acero inoxidable/punta de PTFE |
Tipo de producto | Mano de mortero |
Material de la mano de mortero | Eje de acero inoxidable/punta de PTFE |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10342252
|
Wheaton™
357966 |
2mL |
172.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 06-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10198991
|
Wheaton™
357971 |
5 ml |
574.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 06-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Especificaciones
Sí | |
Eje de acero inoxidable/punta de PTFE | |
Eje de acero inoxidable/punta de PTFE |
6,35mm | |
Mano de mortero |