Learn More
Buerkle™ Recipientes de cuello ancho transparentes de PETG
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 mL
200 mL
500 ml
1000 mL
Descripción
- PETG transparente
- Tapa de rosca PP, negra, junta de PE
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Color | Transparente |
Descripción | Cuadrada |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 54 mm |
Material | PETG |
Longitud (métrico) | 80 mm |
Anchura (métrico) | 80 mm |
Color del tapón | Negro |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |