Learn More
Petroleum ether, Laboratory Reagent, bp 40-60 °C, Honeywell™
Código de producto. 15611530 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 L
4 x 5 L
Envase:
Frasco de aluminio
Tamaño de la unidad:
5 litros
paquete de 4
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Laboratory Reagent, bp 40-60 °C
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64742-49-0
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.178
Número MDL MFCD00081849
Clave InChI AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7892
Nombre IUPAC 2-metilpentano
SMILES CCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Petroleum Ether
Color Incolora
Densidad 0.65g/cu.cm at 20°C
Punto de ebullición 40°C to 60°C (1013 hPa)
Temperatura de inflamación −30°C (−22°F)
Olor Characteristic
Envase Frasco de aluminio
Cantidad 4 x 5 L
Número UN UN1268
Sinónimo isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
Información de solubilidad Practically insoluble in water
Grado Reactivo de laboratorio
Forma física Líquido