Learn More
Petroleum Ether, puriss., Honeywell™ Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Código de producto. p-7120661
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
Envase:
Frasco de aluminio
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Puriss., low boiling point hydrogen treated naphtha, meets analytical specification of DAB, bpmin. 75% 40-60 °C (min. 75%)
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101316-46-5
Número MDL MFCD00081849
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Petroleum Ether
Nombre de nota Meets analytical specification of DAB
Densidad 0.642 to 0.656g/mL at 20°C
Cantidad 4 x 2.5 L
Temperatura de inflamación −40°C (−40°F)
Envase Frasco de vidrio
Número UN UN1268
Grado puriss.