Learn More
Carbolite™ Estufas de secado PF 200
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | BS EN 61010-2-010:2003 |
---|---|
Capacidad (métrico) | 230 L |
Temperatura (métrico) | 30°C a 300°C |
Tipo | Estufa de secado |
Pantalla | Digital |
Especificaciones
BS EN 61010-2-010:2003 | |
30°C a 300°C | |
Digital | |
Acero inoxidable | |
15 (se admiten), 2 (instalados) | |
Protección contra el exceso de temperatura | |
± 5 °C | |
750 mm | |
520 mm | |
240 V |
230 L | |
Estufa de secado | |
La convección por ventilador proporciona una mayor uniformidad de la temperatura y velocidades de recuperación más rápidas que las estufas de convección natural. | |
10/50 kg | |
Entrada de cable | |
± 0,2 °C | |
590 mm | |
670 mm | |
75 kg | |
1180 w |