Learn More
BRAND™ Matraz aforado de clase A de PFA con tapón de rosca
Fabricado con perfluoroalcoxi (PFA) y calibrado para contener (TC, In). Esterilizable en autoclavable y fácil de limpiar.
159.00€ - 257.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 104 |
---|---|
Material del cierre | PFA |
Material | PFA |
Tipo de producto | Matraz aforado |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Product Code | Brand | Capacidad (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacidad (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
10692364
|
BRAND™
36208 |
10 ml |
159.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10579862
|
BRAND™
36220 |
25 ml |
163.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10121742
|
BRAND™
36228 |
50 ml |
168.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10642683
|
BRAND™
36238 |
100 ml |
207.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10712703
|
BRAND™
36248 |
250 ml |
257.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Diseño de PFA (perfluoroalcoxi)
- Tapón de rosca de PFA con anillo de sellado moldeado
- Calibrado para contener (TC, In)
- Esterilizable en autoclavable y fácil de limpiar
- Límites de error de acuerdo con la clase A
- Cumple con DIN EN ISO 104
- Incluye un certificado de lote
- La exposición a temperaturas de hasta 121 °C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error
- Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
Specifications
DIN EN ISO 104 | |
PFA | |
Autoclavable |
PFA | |
Matraz aforado | |
A |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction