Learn More
Cole-Parmer™ Tapón de PFA con rosca
Los conectores de compresión ofrecen una instalación más estable
36.05€ - 63.90€
Especificaciones
Tipo | Tapón |
---|---|
Color | Transparente |
Tipo de puerto | Conector NPT macho |
Método de esterilización | Solo con óxido de etileno (EtO) |
Longitud global (imperial) | 27/32 pulg |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11775758
|
Cole-Parmer™
06546-40 |
1/2 pulg |
63.90€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11755758
|
Cole-Parmer™
06546-39 |
3/8 pulg |
36.05€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- El PFA químicamente inerte es capaz de soportar la mayoría de los productos químicos agresivos
- Casquillo reductor con rosca
- Elija el tamaño y el material que mejor se adapte a sus necesidades
- Utilícelo con nuestros tubos rígidos para aplicaciones de alta presión
Especificaciones
Tapón | |
Conector NPT macho | |
27/32 pulg |
Transparente | |
Solo con óxido de etileno (EtO) | |
PFA |