Learn More
Solución tampón de valor NIST pH 3,788 a 20 °C, Reagecon
Solución tampón probada, certificada, trazable al NIST y estable en estante.
Marca: Reagecon 103788
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Estándar de referencia de tampón de pH, material de referencia de tampón de pH
- Probada y certificada por un método de prueba acreditado por la ISO 17025 (Ref. INAB: 264T) y trazable al NIST.
- Estabilidad garantizada durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco.
Especificaciones
Accuracy ± 0.010 pH units | |
Líquido | |
Frasco de HDPE GL45 |
3.788 ±0.010 | |
500 mL |