Learn More
Solución tampón de fosfato de pH 7,4 conforme con la Farmacopea europea (EP), Reagecon
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Descripción
- Solución tampón conforme con la farmacopea europea (EP)
- Probado y certificado por un método de prueba acreditado por ISO17025 (INAB Ref: 264T) y trazable al NIST.
- Estabilidad garantizada durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco.
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Accuracy ± 0.02 pH units |
Para utilizar con (aplicación) | Monografías de productos |
pH | 7.4 ±0.02 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 1 L |
Envase | Frasco de HDPE GL45 |