Learn More
Sobres de tampón de pH
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12683516 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Cantidad:
30 x 20 mL
pH:
10
7.00/4.01/10.00
Soluciones tampón en sobres sellados para una calibración fácil y precisa del equipo de medición de pH.
Nota: La imagen anterior es representativa. Consulte Especificaciones para obtener detalles específicos.
  • Trazable a patrones primarios NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blue/White
Concentración 0.02 M
Para utilizar con (aplicación) Calibration
Para utilizar con (equipo) pH Meter
pH 10
Forma física Liquid
Cantidad 30 x 20 mL
Tipo de solución Buffer
Envase Sobres
Grado Laboratory