Learn More
Solución de tampón de pH Jenway™, pH 10
Código de producto. p-6838056
Click to view available options
Cantidad:
10 x 12 ml
pH:
7
10
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Ofrece una amplia gama de tampones de pH para cuidar de sus electrodos de pH Jenway. La solución de tampón de pH Jenway™ también ofrece una gama de soluciones de almacenamiento y de llenado adaptadas a su sonda específica.
Ofrece una amplia gama de tampones de pH para cuidar de sus electrodos de pH Jenway. También hay disponible una gama de soluciones de almacenamiento y de llenado adaptadas a su sonda específica.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para microelectrodos de pH
pH 10
Forma física Liquid
Cantidad 10 x 12 ml
Envase Sobre de 12 ml