Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de pH
Low maintenance pH combination electrode with glass shaft
Marca: SI Analytics™ 285113720
350.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Combination electrode
- Glass shaft
- 0 to 14 pH
- Silamid™-reference system
Especificaciones
Electrodo combinado de pH | |
De 0 a 14 | |
Pl 80-225 Ph | |
12 mm |
Eje de vidrio | |
Sphere | |
De 0 °C a 130 °C |