Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de pH
This unique maintenance free solid electrolyte pH electrode for measurement up to 110 ° C and 10 bar, is ideal for industrial applications.
Marca:  Fisherbrand™ BP635-DSP-B120
147.31 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11755618
  • 161.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Electrodo de pH de electrolito sólido sin mantenimiento para mediciones de hasta 110 ° C y 10 bar
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C
  • 12 o 22,5 cm de longitud
  • Rosca externa PG 13.5 para montaje en línea 
  • Ideal para aplicaciones industriales
Especificaciones
Especificaciones
Electrodo de pH esterilizable en autoclave
120 mm
Certificados
Ver productos accesorios