Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de pH/Pt1000
Este electrodo de gel con cuerpo epoxi antichoque y cabezal protegido para el campo es ideal para medir 2 parámetros de pH y temperaturas.
115.00€ - 136.24€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 12 mm |
---|---|
Longitud (métrico) | 120 mm |
Intervalo de pH | De 0 a 14 |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11709808
|
Fisherbrand™
5732528A4-3BU |
Clavija BNC |
136.24€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11729808
|
Fisherbrand™
5732528A4-003IU |
Clavija DIN |
115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Una única sonda para la medición de 2 parámetros de pH y temperatura
- Sensor Pt1000 compatible con medidores de pH
- Electrodo de gel con cuerpo de epoxi anti impactos y cabezal protegido para el trabajo sobre el terreno
- Líquido de electrodo de vidrio de electrolito de laboratorio
- Se suministra con conector BNC o DIN con cable de 1 m para pH y 2 conectores tipo banana de 4 mm para temperatura
Especificaciones
12 mm | |
120 mm | |
De 0 a 14 | |
De 0 °C a 80 °C |