Learn More
Cowie Technology™ Adaptador de junta de PTFE
Los adaptadores de junta de PTFE Cowie Technology™ no tienen grasa y crean juntas de vacío alto para juntas de vidrio esmerilado estándar.
11.45€ - 21.75€
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Tamaño del cono | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Tamaño del cono | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10211762
|
Cowie Technology™
021.1019 |
NS 10/19, NS 19/26 | 19/26 | 10/19 |
11.45€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10363452
|
Cowie Technology™
021.1419 |
NS 14/23, NS 19/26 | 19/26 | 14/23 |
11.65€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10271852
|
Cowie Technology™
021.1934 |
NS 19/26, NS 34/35 | 34/35 | 19/26 |
21.75€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10313602
|
Cowie Technology™
021.1929 |
NS 19/26, NS 29/32 | 29/32 | 19/26 |
18.25€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10363692
|
Cowie Technology™
021.2429 |
NS 24/29, NS 29/32 | 29/32 | 24/29 |
18.25€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10150382
|
Cowie Technology™
021.2934 |
NS 29/32, NS 34/35 | 34/35 | 29/32 |
21.75€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10465252
|
Cowie Technology™
021.2434 |
NS 24/29, NS 34/35 | 34/35 | 24/29 |
21.75€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Sin grasa
- Juntas de vacío alto para juntas de vidrio esmeriladas cónicas estándar
- Hombro sustancial para facilitar la manipulación y el uso repetido
- El alto rendimiento de vacío (la tasa de fuga es inferior a 1 x 10-4 torr, litro, s-1) se obtiene mediante anillos de estanquidad transversales.
- Para uso hasta 280 °C
Especificaciones
1 unidad | |
Adaptadores de junta de PTFE |