Learn More
Masterflex™ Tubos de transferencia, PharMed™ BPT
Idóneos para trabajos con cultivos de células y tejidos y usos farmacéuticos. También son aptos para muestras sensibles a la luz.
Marca:  Masterflex™ 96880-06
Código de producto. 15477893
  • 210.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • No tóxicos
  • No hemolítico
  • Permeabilidad extremadamente baja
  • Resistentes a ácidos, álcalis, agentes oxidantes y aceites vegetales y animales.
  • Termosellables, soldables y moldeables
  • Beige opaco
  • El elastómero cumple con la FDA y cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
  • Los tubos se fabrican conforme a GMP
  • Esterilización: en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
3A; farmacopea europea; NSF-51; no DEHP; NSF-61; ADCF; FDA; sin ftalato; USP
Esterilizable en autoclave
PharMed
25 pies
1,6 mm
-60 °F
6,09 m (25 pies) por pack
Autoclave, óxido de etileno (EtO) o gamma
19 psi
de 135 °C
No tóxicos, no hemolíticos y con permeabilidad extremadamente baja
3,2 mm
6,4 mm
7,6 m
Trabajos con cultivos de células y tejidos y usos farmacéuticos. También son aptos para muestras sensibles a la luz.
-51 °C
Resistentes a ácidos, álcalis, agentes oxidantes y aceites vegetales y animales.
Opaco
275 °F