Learn More
Alcohol fenetílico, 99 % Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10792754 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
100 ML
2.50 litro
250 ml
5 ML
CAS: 60-12-8 | C8H10O | 122.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-12-8
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00002886
Clave InChI WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
PubChem CID 6054
ChEBI CHEBI:49000
SMILES OCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenethyl alcohol
Punto de fusión -27.0°C
Color Incolora
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 219.0°C
Temperatura de inflamación 102°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal C6H5CH2CH2OH
Índice de refracción 1.5300 to 1.5350
Cantidad 10 L
Beilstein 06, 478
Índice Merck 15, 7338
Gravedad específica 1.02
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Nombre IUPAC 2-feniletanol
Viscosidad 7.58 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido