Learn More
Fenol, 99,5 %, extra puro, cristales sueltos, no estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94.11 g/mol
47.50€ - 72.20€
CAS | 108-95-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H6O |
Peso molecular (g/mol) | 94.11 |
Número MDL | MFCD00002143 |
Clave InChI | ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol |
PubChem CID | 996 |
ChEBI | CHEBI:15882 |
Nombre IUPAC | fenol |
SMILES | OC1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10701444
|
Thermo Scientific Acros
221752500 |
250 g | Frasco de vidrio |
47.50€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10753031
|
Thermo Scientific Acros
221755000 |
500 g | Frasco de vidrio |
72.20€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
108-95-2 | |
94.11 | |
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N | |
996 | |
fenol |
C6H6O | |
MFCD00002143 | |
carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol | |
CHEBI:15882 | |
OC1=CC=CC=C1 |
Especificaciones
Phenol | |
(per Eur. Pharm.) Passes Test | |
39.0°C to 42.0°C | |
1.0700g/mL | |
79°C | |
99.5% min. (GC) | |
C6H5OH | |
06,11 | |
01,828; 13,166; 14,88 | |
1.07 | |
Solubility in water: 8.4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq. alkali hydroxides, soluble in alcohol, chloroform, ether, glycerol,, carbon disulfide and fixed oils, 1g/12mL benzene, practically insoluble in petroleum ether | |
OC1=CC=CC=C1 | |
94.11 | |
CHEBI:15882 | |
94.11 | |
Extra puro |
p.a. | |
108-95-2 | |
Incoloro a blanco | |
182.0°C | |
Auténtico | |
C6H6O | |
MFCD00002143 | |
0.05% max. | |
15,7354 | |
carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol | |
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N | |
fenol | |
996 | |
3.437 mPa.s (50°C) | |
99.5% | |
Cristales sueltos |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Tóxico en caso de inhalación.
Susceptible de provocar defectos genéticos.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
Declaración de GHS P
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 203-632-7
missing translation for 'rtecsNumber' : SJ3325000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Phenol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.