Learn More
Fenol-indo-2,6-diclorofenol, sal sódica, puro, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073388 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
Fenol-indo-2,6-diclorofenol, sal sódica, puro, Fisher Chemical, cantidad:5g, CAS:620-45-1, verde, fórmula molecular:C12H6Cl2NNaO2, peso molecular:290,075, Envasado:Tarro de cristal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-45-1
Fórmula molecular C12H6Cl2NNaO2
Peso molecular (g/mol) 290.07
Número MDL MFCD00150014
Clave InChI FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2,6-dichloroindophenol sodium salt, 2,6-dichlorophenolindophenol sodium salt, tillman's reagent, tillman's reagenz, dichlorphenol-indophenolnatrium, 2,6-dichloroindophenol sodium, unii-kad7q8xo1y, sodium 2,6-dichloroindophenol, sodium 2,6-dichloroindophenolate, 2,6-dichloroindophenol, sodium salt
PubChem CID 23697355
ChEBI CHEBI:948
SMILES [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1
Especificaciones
Color Verde
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC sodio; 4-[(3,5-dicloro-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-iliden)amino]fenolato
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.9701g/mol
Envase Tarro de cristal