Learn More
Indicador rojo de fenol, reactivo ACS, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15643830 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Indicador, reactivo ACS
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-74-8
Fórmula molecular C19H14O5S
Peso molecular (g/mol) 354.38
Número MDL MFCD00003552
Clave InChI BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Phenolsulfonphthalein
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
Nombre IUPAC 4-[3-(4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol Red
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 326470
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.38g/mol
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual 6.8 to 8.2 (yellow to red)
Color Rojo
Cantidad 100 g
Forma física Polvo