Learn More
WTW™ Kits de prueba de fenoles
Marca:  WTW™ 250412
134.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11754774
  • 138.00€ / 25 tests
Especificaciones
4-Amoniantipirina
Fotómetros PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral
25
Photométrique
Para aguas residuales, aguas superficiales
Certificados
25 pruebas
Kit de pruebas de celdas de fenol (C6H5OH) CombiCheck
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Phenol Cell Test Method: photometric 0.10 - 2.50 mg/l Spectroquant
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid