Learn More
Indicador de fenolftaleína en propanol-2, Chem Lab™
Código de producto. 11900048
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
Especificaciones
Punto de fusión -89°C
Olor Odorless
Envase 1L
Color Incolora
pH <2
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenolphtalein 10 g/l in propanol-2 indicator solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: iso-Propanol, Phenolphtalein indicator