Learn More
Cloruro de fenoxiacetilo, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 701-99-5 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
62.70€ - 474.36€
CAS 701-99-5
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.59
Número MDL MFCD00000726
Clave InChI PKUPAJQAJXVUEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenoxyacetyl chloride, acetyl chloride, phenoxy, phenyloxyacetyl chloride, phenoxyacetylchloride, phenoxyacetic acid chloride, acetyl chloride, 2-phenoxy, pac-cl, phenoxylacetylchloride, 2-phenoxyacetylchloride, phenoxy acetyl chloride
PubChem CID 69703
Nombre IUPAC cloruro de 2-fenoxiacetilo
SMILES ClC(=O)COC1=CC=CC=C1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11484804
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13761.18
50 g
62.70€
50 g
11494804
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13761.30
250 g
228.00€
250 g
11474804
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13761.0B
1000 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Acylation of D- and DL-WV with phenoxyacetyl chloride, followed by cleavage of the t-butyl ester,afforded the penultimate penicilloic acids. Phenoxyacetyl chloride was used in the synthesis of series of macrocyclic bis-β-lactams, 5-phenyl-6-epiphenoxymethylpenicillin benzyl ester, N-protected guanosine derivatives, useful in RNA synthesis, phenyloxyketene, for cycloaddition to imines leading to β-lactams. Treatment of iminophosphoranes with phenoxyacetyl chloride afforded respectively the trans- and cis-3-(acylamino)-p-lactams. By the oxidative addition of stannous fluoride to allyliodide, with 1, 2-O-isopropylidene-D-glyceraldehyde and phenoxyacetyl chloride results in the predominant formation of erythro homoallylester, which is in turn converted into 2-deoxy-D-ribose. The 4-disubstituted P-lactams (4a-c and 6a-b) were prepared through the reaction of N,N-diphenylhydrazones and N-methyl-N-phenylhydrazones of ketones with phenoxyacetyl chloride/Et3N in dichloromethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La acilación de D- y DL-WV con cloruro de fenoxiacetilo, seguida de la fragmentación del éster de t-butil, proporcionó ácidos penicilloicos penúltimos. El cloruro de fenoxiacetilo se ha utilizado en la síntesis de series de bis-β-lactamas macrocíclicas, éster bencílico de 5-fenil-6-epifenoximetilpenicilina, derivados de guanosina N-protegidos También es útil en la síntesis de ARN, feniloxicetena y para la cicloadición a iminas que produce β-lactamas. El tratamiento de los iminofosforanos con cloruro de fenoxiacetilo produjo trans- y cis-3-(acilamino)-p-lactamas respectivamente. La adición oxidativa de fluoruro de estaño a yoduro de alilo, con 1, 2O-isopropiliden-D-gliceraldehído y cloruro de fenoxiacetilo resulta en la formación predominante de eritro homoéster de alilo, que a su vez se convierte en 2-desoxi-D-ribosa. Las P-lactamas 4-disustituidas (4a-c y 6a-b) se han preparado mediante la reacción de N,N-difenilhidracinas y N-metil-N-fenilhidracinas de cetonas con cloruro de fenoxiacetilo/Et3N en diclorometano.
Nota
Sensible a la humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes y la humedad.
Especificaciones
701-99-5
170.59
PKUPAJQAJXVUEK-UHFFFAOYSA-N
69703
ClC(=O)COC1=CC=CC=C1
C8H7ClO2
MFCD00000726
phenoxyacetyl chloride, acetyl chloride, phenoxy, phenyloxyacetyl chloride, phenoxyacetylchloride, phenoxyacetic acid chloride, acetyl chloride, 2-phenoxy, pac-cl, phenoxylacetylchloride, 2-phenoxyacetylchloride, phenoxy acetyl chloride
cloruro de 2-fenoxiacetilo
Especificaciones
Phenoxyacetyl chloride
1.235
108°C (226°F)
C8H7ClO2
MFCD00000726
607585
phenoxyacetyl chloride, acetyl chloride, phenoxy, phenyloxyacetyl chloride, phenoxyacetylchloride, phenoxyacetic acid chloride, acetyl chloride, 2-phenoxy, pac-cl, phenoxylacetylchloride, 2-phenoxyacetylchloride, phenoxy acetyl chloride
PKUPAJQAJXVUEK-UHFFFAOYSA-N
cloruro de 2-fenoxiacetilo
69703
98%
701-99-5
225°C to 226°C
Irritating
1.534
UN3265
Moisture sensitive
Reacts with water.
ClC(=O)COC1=CC=CC=C1
170.59
170.6
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:CORROSIVO LÍQUIDO, ACÍDICO, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 211-862-4
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno