Learn More
Feniltrimetilsilano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7043815
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 768-32-1 | C9H14Si | 150.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario en el sector farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco.Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 768-32-1
Fórmula molecular C9H14Si
Peso molecular (g/mol) 150.30
Número MDL MFCD00008271
Clave InChI KXFSUVJPEQYUGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyltrimethylsilane, trimethyl phenyl silane, silane, trimethylphenyl, trimethylsilyl benzene, unii-px1sg1q5yp, benzene, trimethylsilyl, silane, trimethyl phenyl, px1sg1q5yp, phenyl trimethylsilane, trimethyl-phenylsilane
PubChem CID 69849
Nombre IUPAC trimethyl(phenyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Punto de ebullición 169°C to 170°C
Nombre del producto químico o material Phenyltrimethylsilane
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1855012
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.3
Porcentaje de pureza 98%
Índice de refracción 1.49
Densidad 0.871