Learn More
Yoduro de fenilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific™
Código de producto. 15415355
50 mL, 50 ml
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio primario y secundario.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Se manejan en gas protector seco. Sensible al aire. Almacenar alejado de bases fuertes y agentes oxidantes, calor, ácidos a
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylzinc iodide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 23665-09-0
Densidad 0.966
Fórmula molecular C6H5IZn
Número MDL MFCD00671995
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo phenylzinc iodide, zinc, iodophenyl, benzene,iodozinc 1+, iodo phenyl zinc, phenylzinc iodide, 0.50 m in thf, phenylzinc iodide 0.5 m in tetrahydrofuran, phenylzinc iodide solution, 0.5 m in thf, phenylzinc iodide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI QXXJGZQLPDQOPF-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=[C-]C=C1.[Zn+]I
Nombre IUPAC benceno; yodozinc(1+)
Peso molecular (g/mol) 269.39
PubChem CID 4117658
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.39
Título del producto
Yoduro de fenilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific™ >