Learn More
Thermo Scientific Chemicals Floxina B, 85%, pura, tinción biológica de gran pureza
CAS: 18472-87-2 | C20H2Br4Cl4Na2O5
85.72€ - 224.63€
CAS | 18472-87-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C20H2Br4Cl4Na2O5 |
Número MDL | MFCD00005061 |
Sinónimo | Acid Red 92, C.I. 45410 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10133730
|
Thermo Scientific Chemicals
189470050 |
5 g | Frasco de vidrio |
85.72€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10501641
|
Thermo Scientific Chemicals
189470250 |
25 g | Frasco de vidrio |
224.63€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
18472-87-2 | |
C20H2Br4Cl4Na2O5 | |
MFCD00005061 | |
Acid Red 92, C.I. 45410 |
Especificaciones
875 to 1300 (at lambda max.) | |
18472-87-2 | |
80% min. (on anhydrous substance) | |
C20H2Br4Cl4Na2O5 | |
19, IV, 2921 | |
Acid Red 92, C.I. 45410 | |
546 to 550nm (in 50:50 METHS:water) | |
10% max. (105°C) | |
Pure | |
Polvo |
Phloxine B | |
1.38 to 2.24 | |
85% | |
MFCD00005061 | |
15, 7440 | |
Auténtico | |
829.64 | |
85% | |
Marrón a marrón-rojo |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación ocular grave.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.