Learn More
Solución tampón de fosfato, 0,05 M Farmacopea europea pH 4,5, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phosphate buffer solution |
CAS | 7732-18-5 |
Concentración | 0.05M. |
pH | 4.5 |
Cantidad | 1000 mL |
Envase | Frasco |
Grado | Eu. farmacopea Referencia |