Learn More
Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204) Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
135.00€ - 360.00€
Especificaciones
Antígeno Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204)
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16826235
Ver documentos
Proteintech
28733-1-AP-20UL
20 μL
135.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16816235
Ver documentos
Proteintech
28733-1-AP-100UL
100 μL
360.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
The Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204). This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204) antibody has been validated for the following applications: IP, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204)
Polyclonal
Rabbit
5595
Primary
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Human, Rat, Mouse